Print…
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: HAKU, AMCA, TAMCHA, trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, Tranexamic acid, AMCHA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
857653-10G 857653-250G 857653-50G
SIAL857653-10GEA 89.3 EUR
SIAL857653-10G SIAL857653-250G SIAL857653-50G
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Número MDL : MFCD00001466
Número CAS: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2