Print…
Ebselen Oxide
Fornecedor: Cayman Chemical
Perigo
10012298-1 10012298-5 10012298-10 10012298-25
CAYM10012298-1EA 87.6 EUR
CAYM10012298-1 CAYM10012298-5 CAYM10012298-10 CAYM10012298-25
Ebselen Oxide
Ebselen oxide
Fórmula: C₁₃H₉NO₂Se
Número CAS: 104473-83-8