Print…
Methylmagnesium chloride ∼22% (w/w) 3 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
189901-100ML 189901-800ML 189901-8L
SIAL189901-100MLEA 85.6 EUR
SIAL189901-100ML SIAL189901-800ML SIAL189901-8L
Methylmagnesium chloride ∼22% (w/w) 3 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Methylmagnesium chloride
Fórmula: CH₃ClMg
Número MDL : MFCD00000468
Número CAS: 676-58-4
EINECS: 211-629-7
UN: 3399
ADR: 4.3,II