4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H27062.06
H27062.03
H27062.06EA
474
EUR
H27062.06
H27062.03
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
CAS No.: 313546-16-6
Molecular Formula: C8H8BF3O3
Formula Weight: 219.95
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 168-172°
MDL No.: MFCD03095346
Fórmula:
C₈H₈BF₃O₃ Ponto de Fusão: 168…172 °C |
Número MDL :
MFCD03095346 Número CAS: 313546-16-6 |