4-Chloro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23179.03
B23179.06
B23179.03EA
69.7
EUR
B23179.03
B23179.06
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 161950-10-3
Molecular Formula: C7H8BClO2
Formula Weight: 170.40
Melting Point: 238-242°
MDL No.: MFCD02683104
Fórmula:
C₇H₈BClO₂ Ponto de Fusão: 238…242 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02683104 Número CAS: 161950-10-3 |