3-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
H28288.06
H28288.03
H28288.06EA
82.4
EUR
H28288.06
H28288.03
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 175883-63-3
Molecular Formula: C7H8BClO2
Formula Weight: 170.40
Melting Point: 224-230°
MDL No.: MFCD04039010
Fórmula:
C₇H₈BClO₂ Ponto de Fusão: 224…230 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04039010 Número CAS: 175883-63-3 |