Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A12060.14
A12060.22
A12060.14EA
51.3
EUR
A12060.14
A12060.22
Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥97%
Ethyl-3-hydroxyhexanoate
Purity: 97%
CAS No.: 2305-25-1
Molecular Formula: C8H16O3
Formula Weight: 160.21
Flash Point: 94°(202°F)
Refractive Index: 1.4298
Boiling Point: 90-92°/14mm
MDL No.: MFCD00036604
Fórmula:
C₈H₁₆O₃ Ponto de ebulição: 90…92 °C (14 mmHg) Densidade: 0,974 Ponto de Inflamação: 94 °C (202 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00036604 Número CAS: 2305-25-1 EINECS: 218-973-7 |