Print…
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N-(4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
N0548-25G N0548-5G
TCIAN0548-25GEA 189 EUR
TCIAN0548-25G TCIAN0548-5G
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide ≥98.0% (por GC)
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Fórmula: C₉H₇F₃N₂O₃
Número MDL : MFCD00017994
Número CAS: 393-12-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2074177ba885840b5b16eaa1dc061c393f9d0322&vid=2074177ba885840b5b16eaa1dc061c393f9d0322&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 125.0 deg-C