Print…
Recarga para dispensador de filtros de membrana, Sentino®
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
68121 68123 68124 68125 68121ME
514-0628EA 465 EUR
514-0628 514-0629 514-0630 514-0631 PALL68121ME
Recarga para dispensador de filtros de membrana, Sentino®
Filtros Filtros de Membrana
Membranas concebidas especificamente para uso com o dispensador de filtros automático Sentino®.
  • Ideal para grandes laboratórios
  • Elimina o tempo e o desperdício dos packs de membranas selados individualmente
Fornecimento: cada caixa contém duas membranas adicionais para colocar no dispensador