Print…
Placas de PCR com parede ultra-fina (PUF), para Piko® e PikoReal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
SPL0240/50 SPL0241/50 SPL0960/50 SPL0961/50
ADVASPL0240/50EA 123 EUR
ADVASPL0240/50 ADVASPL0241/50 ADVASPL0960/50 ADVASPL0961/50
Placas de PCR com parede ultra-fina (PUF), para Piko® e PikoReal®
Microplacas Placas de PCR
As placas de PCR Piko® utilizam a tecnologia de paredes ultra-finas (PUF) para reduzir significativamente a espessura das paredes dos poços. São concebidas especificamente para utilização com o termociclador Piko® e com o PikoReal® sistema de qPCR. Estas placas têm o tamanho de uma lâmina de microscópio. É possível encaixar 4 placas de 24 poços (ou de 96 poços) numa única armação para criar uma placa de 96 poços (ou de 384 poços) standard.
  • Parede ultra-fina (PUF) para aplicações de PCR/qPCR mais rápidas
  • Perfil baixo
  • Compatíveis com pipetas multicanais standard e plataformas de manuseamento de líquidos
  • Tamanho dos poços e da placa em conformidade com as dimensões da indústria
These plates are made of PP.