Print…
Máscara facial completa, X-plore® 6530
Fornecedor: Dräger
R55810 R55795
111-1058EA 358 EUR
111-1058 111-1057
Máscara facial completa, X-plore® 6530
Máscaras respiratórias Máscaras Reutilizáveis Máscaras faciais completas
O modelo X-plore® 6530 contempla filtros que permitem a respiração, pertencentes à ampla gama de filtros Dräger X-plore® Rd40, destacando-se, assim, ao ser adequado para utilização em várias aplicações.
  • Estrutura de vedação com rebordo de vedação tripla para proteção fiável e ajuste que garante a vedação em todas as formas de rosto
  • O confortável arnês de cinco pontos faz com que o produto seja rápido de colocar e impede a formação de pontos de pressão
  • A viseira sem distorção com um ângulo de 180° garante um grande campo de visão e uma vista ampla e panorâmica
  • Viseira fabricada com Triplex resistente a riscos e a produtos químicos, com estrutura de grande estabilidade em aço inoxidável (tipo: 6530 EPDM/Triplex)
  • O sistema de ventilação inteligente, com máscara interior separada, garante que a viseira não fica embaciada e garante uma vista desobstruída
  • O código de barras no interior facilita o registo e a manutenção do inventário de máscaras
  • A membrana de fala em aço inoxidável integrada facilita a comunicação
Certificações: EN 136 classe 3 (marca CE), NIOSH (PC), AS/NZS
Atenção: *Tamanho único