Print…
Semimáscaras respiratórias com filtração de partículas, descartável, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1700
Fornecedor: Dräger
3951086 3951088 3951080 3951085 3951083 3951081 3951084 3951196
111-1037EA 137 EUR
111-1037 111-1038 111-0756 111-0758 111-1036 111-1034 111-0757 111-2517
Semimáscaras respiratórias com filtração de partículas, descartável, FFP1/FFP2/FFP3, X-plore® 1700
Máscaras respiratórias Máscaras Descartáveis Máscaras respiratórias para partículas
A série X-plore® 1700 disponibiliza modelos nas três classes de proteção EN: FFP1, FFP2 e FFP3. Disponíveis com ou sem a válvula expiratória CoolMax™ para menor resistência à evacuação do ar e para evitar a acumulação de calor. Os modelos para o tratamento de odores desagradáveis estão equipados com uma camada adicional de carbono ativado.
  • São reunidos meios filtrantes especiais de alto desempenho para formar o material filtrante CoolSafe™, garantindo um nível reduzido de resistência à evacuação do ar para os utilizadores, enquanto proporciona um nível elevado de desempenho de filtragem
  • Tira elástica para a cabeça VarioFlex™ para facilitar a colocação e remoção, proporcionando um ajuste sem pressão
  • O velo interior é suave na pele e garante que o produto é de utilização confortável
  • O sistema de codificação por cores garante níveis superiores de segurança, com o azul-escuro, o azul-claro e o branco a serem usados para indicar os três níveis de proteção
  • É totalmente dobrável, poupando, assim, espaço de armazenamento e sendo fácil de transportar
Certificações: EN 149:2001+A1:2009; testadas de acordo com o teste de poeiras de dolomite
Embalagem: Cada máscara é individualmente embalada numa bolsa de plástico.
Atenção: *Tamanho único