Print…
VWR® Basic, Batas, com Velcro®
Fornecedor: VWR Collection
113-1991EA 109 EUR
113-1991 113-1988 113-1989 113-1990 113-1992
VWR® Basic, Batas, com Velcro®
Roupas Descartáveis
As batas VWR® Basic SPP são feitas a partir de polipropileno (SPP) forte, leve e respirável, que protege contra a sujidade, pó e certas partículas secas em ambientes não perigosos.
  • Colarinho, mangas Raglan, fecho em VELCRO®, punhos de malha, sem bolsos
  • Primeira proteção leve e respirável
Ideal para áreas menos críticas ou vestiários. São testadas e fabricadas em instalações com certificação ISO e foram submetidas a muitos testes antes de serem certificadas por laboratórios independentes.
Colour: White