Print…
Tampas para tubos de ensaio, invioláveis
Fornecedor: Simport Scientific
T550W T550WOS T552-7WTP T552WTP T552-30WTP T552-30W T552W
720-0574EA 75.7 EUR
720-0574 216-1007 SIMPT552-7WTP SIMPT552WTP SIMPT552-30WTP SIMPT552-30W SIMPT552W
Tampas para tubos de ensaio, invioláveis
Tampas Tampas para Tubos de Ensaio
Tampas em PE com uma saia longa e design de rosca rápida para remoção ou colocação com uma única volta. As tampas foram concebidas com um rebordo vedante flexível que fornece uma vedação à prova de fugas.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904