Print…
Registador de temperatura sem fios, EBI 25-TX
Fornecedor: EBRO
1340-6204 1340-0025
620-1919EA 728 EUR
620-1919 620-2383
Registador de temperatura sem fios, EBI 25-TX
Registadores de dados
O EBI 25-TX para monitorização sem fios de medições de temperatura garante que os produtos perecíveis são produzidos e armazenados sempre em condições adequadas. Monitoriza e transmite os dados em tempo real para uma interface (estação base) e desta para o servidor ou PC pretendido.
  • Elevada precisão
  • Sonda substituível
  • Gama de temperaturas vasta
  • Evita a perda de mercadoria
EBI 25-TX gives continuous monitoring of temperature-sensitive goods like blood plasma or medicine in pharmaceutical industries, emperature and humidity monitoring and other measurements in cooling chambers, cleanrooms and incubators. Has a storage temperature range of –40 to +70 °C.
Calibrattion points: –80 °C, 0 °C, and +134 °C (factory calibration certificate)
Certificações: Está em conformidade com os regulamentos farmacêuticos e as BPF. Funcionalidade FDA 21 CFR Parte 11
Fornecimento: Supplied with a 3,6 volt replaceable battery, up to 5 years lifetime when measuring at 15 minutes and hourly wireless communication. Winlog.Wave software is available on request.