Print…
VWR®, Película vedante para automação
Fornecedor: VWR Collection
731-0307EA 778 EUR
731-0307 731-0308 731-0306
VWR®, Película vedante para automação
Vedantes Selos de microplaca
Película vedante adesiva ou rolos de folha construídos sobre núcleos de plástico, para uso com vedantes de microplacas automatizados de alto rendimento.
  • Rolos contínuos - sem fios
  • A película ou folha não aumenta para lá do rebordo do núcleo de plástico
  • A embalagem robusta e livre de estática oferece proteção durante a expedição e facilita o alinhamento e adesão precisos
Película vedante para qPCR, cristalização de proteínas segundo o método de gota assente, HTS e armazenamento
Poliolefina transparente com adesivo de silicone ultrarresistente e sensível à pressão para qPCR, cristalização de proteínas segundo o método de gota assente, HTS, aplicações de armazenamento e incubação em geral.
- Resistente a DMSO
- Isenta de nuclease, de ácido nucleico e de pirógenos
- Proporciona uma ligação com a placa tão forte como películas de vedação a quente sem os inconvenientes do calor
Folha vedante para PCR, HTS e armazenamento a frio
Folha de alumínio perfurável com adesivo de acrílico sensível à pressão para PCR, HTS e armazenamento a frio.
- Resistente a DMSO
- Facilmente perfurável para recuperação de amostras
- Isenta de nuclease, de ácido nucleico e de pirógenos
Película vedante para cultura de tecidos e de células
Películas de raiom respiráveis para cultura de tecidos e de células.
- Não citotóxica
- Altamente permeável aos gases
- Facilmente perfurável para recuperação de amostras
Pierceable aluminium foil with pressure-sensitive acrylic adhesive for PCR, HTS and cold storage.