Print…
Potassium tetraoxalate dihydrate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Oxalic acid, potassium salt dihydrate, Potassium trihydrogen dioxalate dihydrate
P0475-25G P0475-500G
TCIAP0475-25GEA 16 EUR
TCIAP0475-25G TCIAP0475-500G
Potassium tetraoxalate dihydrate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Potassium tetraoxalate dihydrate
Fórmula: C₄H₃KO₈·2H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036364
Número CAS: 6100-20-5
EINECS: 204-874-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07689
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=890b5da9dac0bf663e34826646c59d8fc689e207&vid=890b5da9dac0bf663e34826646c59d8fc689e207&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Redox method) min. 99.0 %