Print…
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0990-1G H0990-200MG
TCIAH0990-1GEA 806 EUR
TCIAH0990-1G TCIAH0990-200MG
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥93.0% (por GC)
2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6
Fórmula: C₁₃H₂₆O₇
Ponto de ebulição: 208°C
Número MDL : MFCD00188046
Número CAS: 70069-04-4
EINECS: 274-299-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e742a4bcfdad22586015b930acbeb368ab119493&vid=e742a4bcfdad22586015b930acbeb368ab119493&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 93.0 %