Print…
4-(2-Pyridylazo)resorcinol ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) reagente espectrofotométrico para metais de transição
Fornecedor: TCI
Perigo
A5001-1G A5001-5G
TCIAA5001-1GEA 32 EUR
TCIAA5001-1G TCIAA5001-5G
4-(2-Pyridylazo)resorcinol ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) reagente espectrofotométrico para metais de transição
4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Fórmula: C₁₁H₉N₃O₂
Número MDL : MFCD00006256
Número CAS: 1141-59-9
EINECS: 214-528-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fbf6ff8448eed375d38a86b45555bc7bb087ad8&vid=1258719c4f6567fb7939714b5087b2df460a5328&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Sensitiveness Coloring by copper sulfate solution.  Fading by EDTA2Na.