Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
H59495.14
H59495.22
H59495.14EA
91.7
EUR
H59495.14
H59495.22
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Fórmula:
C₉H₁₄O₃ Ponto de ebulição: 106 °C (11 mmHg) Densidade: 1,064 Ponto de Inflamação: 96 °C (205 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001631 Número CAS: 1655-07-8 EINECS: 216-731-5 |