Print…
Ethyl-N-hydroxyacetimidate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethyl acetohydroximate
A1339-25G A1339-5G
TCIAA1339-25GEA 102 EUR
TCIAA1339-25G TCIAA1339-5G
Ethyl-N-hydroxyacetimidate ≥95.0% (por GC)
Ethyl-N-hydroxyacetimidate
Fórmula: C₄H₉NO₂
Ponto de ebulição: 60°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002114
Número CAS: 10576-12-2
EINECS: 234-165-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fed10e22832a328042dc4300e26fb91945fdc5de&vid=fed10e22832a328042dc4300e26fb91945fdc5de&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %