Print…
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
PC5839-5G PC5839-1G PC5839-25G
APOSPC5839-5GEA 95.7 EUR
APOSPC5839-5G APOSPC5839-1G APOSPC5839-25G
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline
2-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)aniline
Fórmula: C₈H₇F₄NO
Número MDL : MFCD03094306
Número CAS: 35295-34-2