Print…
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6-Chloropyridine-3-methanol, 2-Chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-Chloro-3-(hydroxymethyl)pyridine
C1897-25G C1897-5G
TCIAC1897-25GEA 210 EUR
TCIAC1897-25G TCIAC1897-5G
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (por GC)
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Fórmula: C₆H₆ClNO
Número MDL : MFCD01075226
Número CAS: 21543-49-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=397c0fc79fd296bd5061535df9331bf8969a3191&vid=397c0fc79fd296bd5061535df9331bf8969a3191&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C