Print…
Allylboronic acid pinacol ester ≥96.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Allyl-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolane
Estabilização: Estabilizado com fenotiazina
A2157-1G A2157-5G
TCIAA2157-1GEA 25 EUR
TCIAA2157-1G TCIAA2157-5G
Allylboronic acid pinacol ester ≥96.0% (por GC) estabilizada
Allylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₉H₁₇BO₂
Peso Molecular: 168.05 g/mol
Ponto de ebulição: 35°C
Ponto de Inflamação: 46°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00013347
Número CAS: 72824-04-5
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f80e85317681f5448b796ca32f5e3acf23a2e83a&vid=f80e85317681f5448b796ca32f5e3acf23a2e83a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %