Print…
Acetoxyacetyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
370070050 370070250
ACRO370070050EA 37.1 EUR
ACRO370070050 ACRO370070250
Acetoxyacetyl chloride 97%
Acetoxyacetyl chloride
Fórmula: C₄H₅ClO₃
Peso Molecular: 136.53 g/mol
Ponto de ebulição: 64…68 °C (25 mmHg)
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011535
Número CAS: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4255 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %