5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
(+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine, 1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluorouracil, Doxifluridine, 5'-Deoxy-5-fluorouridine, 5'-dFUrd, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
D3579-1G
D3579-5G
TCIAD3579-1GEA
46
EUR
TCIAD3579-1G
TCIAD3579-5G
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine)
Fórmula:
C₉H₁₁FN₂O₅ Peso Molecular: 246.19 g/mol |
Número MDL :
MFCD00866530 Número CAS: 3094-09-5 EINECS: 221-440-1 Merck Index: 14,03437 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 189.0 to 193.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +18.0 to +22.0 deg (C=1, H2O) |