Print…
Cloreto de tionilo 1 M em diclorometano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Thionyl dichloride
H31857.AE H31857.AP
H31857.AEEA 62.6 EUR
H31857.AE H31857.AP
Cloreto de tionilo 1 M em diclorometano
Cloreto de tionilo
CAS No.: 7719-09-7 Molecular Formula: Cl2OS Formula Weight: 118.97 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011449
Fórmula: Cl₂OS
Densidade: 1,35
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011449
Número CAS: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
UN: 2922
ADR: 8,III