Print…
Ponceau S ≥85.0% (por base de azoto total) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt, CI 27195, Ponceau, 3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid, tetrasodium salt
A2256-1G A2256-5G
TCIAA2256-1GEA 16 EUR
TCIAA2256-1G TCIAA2256-5G
Ponceau S ≥85.0% (por base de azoto total) para pesquisa bioquímica
Ponceau S
Fórmula: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Peso Molecular: 760.56 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003892
Número CAS: 6226-79-5
EINECS: 228-319-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a74a02861af3a3abfd673c83e336e4e6e16e027&vid=dfed7dcf0d1ace09629901baca6a408c749bf0a3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 85.0 %
Protein staining test to pass test