N-Cbz-glycine(Z-Gly-OH) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
C0575-25G
C0575-500G
TCIAC0575-25GEA
16
EUR
TCIAC0575-25G
TCIAC0575-500G
N-Cbz-glycine(Z-Gly-OH) ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Cbz-glycine(Z-Gly-OH)
Fórmula:
C₁₀H₁₁NO₄ |
Número MDL :
MFCD00002691 Número CAS: 1138-80-3 EINECS: 214-516-0 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 118.0 to 122.0 deg-C |
Solubility in hot Water | almost transparency |