Print…
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (por HPLC) substrato para beta-Galactosidase
Fornecedor: TCI
N0616-1G N0616-5G
TCIAN0616-1GEA 57 EUR
TCIAN0616-1G TCIAN0616-5G
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (por HPLC) substrato para beta-Galactosidase
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₈
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063256
Número CAS: 3150-24-1
EINECS: 221-584-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8f0c33eb0bc6b54c3fe09ef804115da6efb2fe8&vid=c1ccf8be5293b46e2066dc95948c6f245dbda610&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -80.0 to -87.0 deg (C=1, H2O)
beta-Galactosidase detection test to pass test