Print…
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside ≥98.0% (por HPLC) substrato para alfa-D-Galactosidase
Fornecedor: TCI
N0492-1G N0492-200MG
TCIAN0492-1GEA 108 EUR
TCIAN0492-1G TCIAN0492-200MG
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside ≥98.0% (por HPLC) substrato para alfa-D-Galactosidase
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₈
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00065050
Número CAS: 7493-95-0
EINECS: 231-343-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54238e97c9be71ada4a7c222c34e887ed7c323f4&vid=ce9978fec8e954172e147ae8246d88af4f564cb9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D 230 to 246 deg (C=1, H2O)
alpha-Galactosidase detection test to pass test