Brometo de cetildimetiletilamônio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Ethylhexadecyldimethylammonium Bromide, Hexadecylethyldimethylammonium bromide, Ethyl(1-hexadecyl)dimethylammonium bromide, Ethylhexadecyldimethylammonium bromide, Dimethylethylhexadecylammonium bromide
D0721-25G
D0721-500G
TCIAD0721-25GEA
16
EUR
TCIAD0721-25G
TCIAD0721-500G
Brometo de cetildimetiletilamônio ≥98.0% (por análise titulométrica)
Cetyldimethylethylammonium bromide
Fórmula:
C₂₀H₄₄BrN Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011774 Número CAS: 124-03-8 EINECS: 204-672-8 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,02029 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |