Print…
N-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-16, SB-16) ≥98.0% (por base de nitrogênio total) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
H1283-25G H1283-5G
TCIAH1283-25GEA 128 EUR
TCIAH1283-25G TCIAH1283-5G
N-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-16, SB-16) ≥98.0% (por base de nitrogênio total) para pesquisa bioquímica
N-Hexadecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-16, SB-16)
Fórmula: C₂₁H₄₅NO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036911
Número CAS: 2281-11-0
EINECS: 218-918-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e95b2d8447659b3709f61fe5e5c1022342c9a886&vid=56ddec18cd059e136d1df0fce2515e11a39b873c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Suitability for protein-analysis to pass test