Print…
Propylene glycol diacetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Propane-1,2-diyl diacetate, 1,2-Propylene glycol diacetate, 1,2-Propanediol diacetate
P0902-25ML P0902-500ML
TCIAP0902-25MLEA 16 EUR
TCIAP0902-25ML TCIAP0902-500ML
Propylene glycol diacetate ≥98.0% (por GC)
Propylene glycol diacetate
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Peso Molecular: 160.1678 g/mol
Ponto de ebulição: 186°C
Ponto de Fusão: –31°C
Ponto de Inflamação: 89°C
Número MDL : MFCD00026201
Número CAS: 623-84-7
EINECS: 210-817-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=125a653de4b6b152ec30fab5cb7b1514ed3fbf5a&vid=125a653de4b6b152ec30fab5cb7b1514ed3fbf5a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %