Print…
1-Vinyl-2-pyrrolidone ≥99.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone
Estabilização: Estabilizado com N,N'-di-sec-butil-p-fenilenodiamina
V0026-25ML V0026-500ML
TCIAV0026-25MLEA 19 EUR
TCIAV0026-25ML TCIAV0026-500ML
1-Vinyl-2-pyrrolidone ≥99.0% (por GC) estabilizada
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Fórmula: C₆H₉NO
Peso Molecular: 111.1418 g/mol
Ponto de ebulição: 148°C
Ponto de Inflamação: 102°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003197
Número CAS: 88-12-0
EINECS: 201-800-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33698aaa9705f88f04b37a310a220a4d5cc75060&vid=33698aaa9705f88f04b37a310a220a4d5cc75060&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Whiteor Colorless to Light yellow to Red powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %