1-Vinyl-2-pyrrolidone 99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N-Vinyl-2-pyrrolidone, 1-Vinyl-2-pyrrolidinone, N-Vinyl-2-pyrrolidinone
Estabilização:
Estabilizado com hidróxido de sódio
140920050
140925000
140920025
ACRO140920050EA
67.7
EUR
ACRO140920050
ACRO140925000
ACRO140920025
1-Vinyl-2-pyrrolidone 99% estabilizada
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Fórmula:
C₆H₉NO Peso Molecular: 111.1418 g/mol Ponto de ebulição: 218 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: 13…14 °C Densidade: 1.043 g/cm³ Ponto de Inflamação: 95 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003197 Número CAS: 88-12-0 EINECS: 201-800-4 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (K.F.) |
GC | ≤0.2 % (Pyrrolidone) |
Stabilizer | 0.1 % Flaked caustic soda |