Print…
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Atenção
Estabilização: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
M0725-25ML M0725-500ML M0725-100ML
TCIAM0725-25MLEA 16 EUR
TCIAM0725-25ML TCIAM0725-500ML TCIAM0725-100ML
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₅Si
Ponto de ebulição: 110°C
Ponto de Inflamação: 92°C
Número MDL : MFCD00008593
Número CAS: 2530-85-0
EINECS: 219-785-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fa0a2ea1c3ebfb5052e07471def13563d0c246f&vid=0fa0a2ea1c3ebfb5052e07471def13563d0c246f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %