Print…
3,6-Dioxaoctamethylenediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Bis-NH2-PEG2, 2,2'-(Ethylenedioxy)bis(ethylamine), 1,8-Diamino-3,6-dioxaoctane, 1,2-Bis(2-aminoethoxy)ethane
B1431-25G B1431-500G B1431-100G
TCIAB1431-25GEA 22 EUR
TCIAB1431-25G TCIAB1431-500G TCIAB1431-100G
3,6-Dioxaoctamethylenediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,6-Dioxaoctamethylenediamine
Fórmula: C₆H₁₆N₂O₂
Ponto de ebulição: 123°C
Ponto de Inflamação: 121°C
Número MDL : MFCD00040474
Número CAS: 929-59-9
EINECS: 213-203-6
UN: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1bd20f5a67f7c4dcf747154ea6c57083eb7dc62&vid=f1bd20f5a67f7c4dcf747154ea6c57083eb7dc62&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %