Print…
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Dipropylene glycol monomethyl ether, 1-((1-Methoxypropan-2-yl)oxy)propan-2-ol
D1053-25G D1053-500G
TCIAD1053-25GEA 16 EUR
TCIAD1053-25G TCIAD1053-500G
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers)
Fórmula: C₇H₁₆O₃
Peso Molecular: 148.2001 g/mol
Ponto de ebulição: 188°C
Ponto de Fusão: –80°C
Ponto de Inflamação: 77°C
Número MDL : MFCD00059604
Número CAS: 34590-94-8
EINECS: 252-104-2
Merck Index: 14,03344
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f903db8ad2670c203820d1bff6a2bf10b568540&vid=8f903db8ad2670c203820d1bff6a2bf10b568540&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)