Print…
Ethyl-2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: Ethyl 2-Amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
13387-100 13387-250 13387-500 13387-1
CAYM13387-100EA 30.6 EUR
CAYM13387-100 CAYM13387-250 CAYM13387-500 CAYM13387-1
Ethyl-2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₂S
Peso Molecular: 247.32 g/mol
Número MDL : MFCD00126391
Número CAS: 4815-36-5