Print…
3-Oxetanone 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
H57870.03 H57870.06
H57870.03EA 241 EUR
H57870.03 H57870.06
3-Oxetanone 95%
3-Oxetanone
Fórmula: C₃H₄O₂
Ponto de ebulição: 140 °C
Densidade: 1,124
Ponto de Inflamação: 26 °C (79 °F)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD09263255
Número CAS: 6704-31-0
UN: 1993
ADR: 3,III