(Trifluoromethyl)trimethylsilane 0.5 M em THF
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
trimethyl(trifluoromethyl)silane
H31520.AA
H31520.AC
H31520.AE
H31520.AAEA
27.6
EUR
H31520.AA
H31520.AC
H31520.AE
(Trifluoromethyl)trimethylsilane 0.5 M em THF
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
CAS No.: 81290-20-2
Molecular Formula: C4H9F3Si
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 17°(63°F)
Boiling Point: 40°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00145454
Fórmula:
C₄H₉F₃Si Peso Molecular: 142.2 g/mol Ponto de ebulição: 40 °C Densidade: 0.895 Ponto de Inflamação: 17 °C (63 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00145454 Número CAS: 81290-20-2 UN: 1993 ADR: 3 II |