Print…
Potassium ethyl malonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Monoethyl malonate potassium salt, Ethyl potassium malonate
M0975-25G M0975-250G
TCIAM0975-25GEA 30 EUR
TCIAM0975-25G TCIAM0975-250G
Potassium ethyl malonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Potassium ethyl malonate
Fórmula: C₅H₇KO₄
Peso Molecular: 170.21 g/mol
Número MDL : MFCD00035603
Número CAS: 6148-64-7
EINECS: 228-156-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6485bc064da43ec100c7a38b2fd8408a383489f7&vid=6485bc064da43ec100c7a38b2fd8408a383489f7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) 98.0 to 102.0 %
Solubility in Water almost transparency