Print…
6,7-Dimethoxy-4-quinazolone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6,7-Dimethoxy-4(3H)-quinazolinone, 6,7-Dimethoxy-1H-quinazolin-4-one
D3816-1G D3816-5G
TCIAD3816-1GEA 52 EUR
TCIAD3816-1G TCIAD3816-5G
6,7-Dimethoxy-4-quinazolone ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
6,7-Dimethoxy-4-quinazolone
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₃
Ponto de Fusão: 298°C
Número MDL : MFCD01570147
Número CAS: 13794-72-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55f6932a2645d46bc7183d3bade5f0eeac9782a4&vid=55f6932a2645d46bc7183d3bade5f0eeac9782a4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %