Print…
2,4-Diaminophenol dihydrochloride ≥97.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
D0080-25G D0080-500G
TCIAD0080-25GEA 24 EUR
TCIAD0080-25G TCIAD0080-500G
2,4-Diaminophenol dihydrochloride ≥97.0% (por azoto total e análise de titulação)
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Fórmula: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Peso Molecular: 197.06 g/mol
Ponto de Fusão: 205°C
Número MDL : MFCD00012979
Número CAS: 137-09-7
EINECS: 205-279-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,02983
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f37baabacaa8312642a4ebad23c7200b8fad9ebc&vid=f37baabacaa8312642a4ebad23c7200b8fad9ebc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 % (calcd.on dried substance)
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %