Print…
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-methoxy-TEMPO) ≥98.0% (por GC, análise de titulação) catalisador para oxidação radical livre
Fornecedor: TCI
Atenção
M1197-1G M1197-5G
TCIAM1197-1GEA 34 EUR
TCIAM1197-1G TCIAM1197-5G
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-methoxy-TEMPO) ≥98.0% (por GC, análise de titulação) catalisador para oxidação radical livre
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-methoxy-TEMPO)
Fórmula: C₁₀H₂₀NO₂
Número MDL : MFCD00270334
Número CAS: 95407-69-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e874dbce343de19d8443edc4ce4fcd30c854c40&vid=015b9fd6bd585252e8a2052ea1ccf5e067202366&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 45.0 deg-C