Print…
1-Ethyl-2,3-piperazinedione ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
E0459-25G E0459-250G
TCIAE0459-25GEA 109 EUR
TCIAE0459-25G TCIAE0459-250G
1-Ethyl-2,3-piperazinedione ≥98.0% (por GC)
1-Ethyl-2,3-piperazinedione
Fórmula: C₆H₁₀N₂O₂
Número MDL : MFCD00051825
Número CAS: 59702-31-7
EINECS: 261-866-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a89232d40060c95e0fd8117f64d6ad2003ff5098&vid=a89232d40060c95e0fd8117f64d6ad2003ff5098&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency