Print…
1,1-Dimethylguanidinium sulphate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N,N-Dimethylguanidine sulphate, 1,1-Dimethylguanidine sulphate(2:1)
D1799-25G D1799-5G
TCIAD1799-25GEA 75 EUR
TCIAD1799-25G TCIAD1799-5G
1,1-Dimethylguanidinium sulphate ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,1-Dimethylguanidinium sulphate
Fórmula: C₆H₂₀N₆O₄S
Peso Molecular: 272.33 g/mol
Número MDL : MFCD00013131
Número CAS: 598-65-2
EINECS: 209-946-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02f9c73cca305f90b395bf1cc67197a3e174fcb2&vid=02f9c73cca305f90b395bf1cc67197a3e174fcb2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %