Print…
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane) ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Dibenzo-24-crown-8
D1830-1G D1830-5G
TCIAD1830-1GEA 50 EUR
TCIAD1830-1G TCIAD1830-5G
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane) ≥98.0% (por GC)
Dibenzo-24-crown-8-(dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosane)
Fórmula: C₂₄H₃₂O₈
Número MDL : MFCD00005101
Número CAS: 14174-09-5
EINECS: 238-027-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80194580687188950e66a5b2f857113dba309727&vid=80194580687188950e66a5b2f857113dba309727&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency