Print…
9-Methylacridine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33718.MD H33718.03
H33718.MDEA 61.9 EUR
H33718.MD H33718.03
9-Methylacridine 96%
9-Methylacridine
Fórmula: C₁₄H₁₁N
Ponto de Fusão: 117…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143523
Número CAS: 611-64-3
EINECS: 210-272-4